Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromphenol blåt natriumsalt
Artikelnummer. 11478716
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478716 50 g 50g
11468716 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478716 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16899.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34725-61-6 | C19H9Br4NaO5S | 691.96 g/mol
Bromphenolblåt natriumsalt er et sporingsfarvestof til protein- eller nukleinsyreelektroforese i polyacrylamid- eller agarosegeler. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Det bruges i analytisk kemi som Ph-indikatorer. Det bruges også som sporingsfarve til alkaliske og neutrale buffersystemer. Det bruges som en syre-base indikator og en gelelektroforese farvemarkør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromphenolblåt natriumsalt er et sporingsfarvestof til protein- eller nukleinsyreelektroforese i polyacrylamid- eller agarosegeler. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Det bruges i analytisk kemi som Ph-indikatorer. Det bruges også som sporingsfarve til alkaliske og neutrale buffersystemer. Det bruges som en syre-base indikator og en gelelektroforese farvemarkør.
Opløselighed Opløseligt i vand
og svagt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34725-61-6
Molekylær formel C19H9Br4NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 691.96
MDL nummer MFCD00013793
Synonym Bromphenol Blue, water soluble
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue sodium salt
Smeltepunkt >300°C
Merck Index 141444
Opløselighedsinformation Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 691.96
Mængde 50 g