Få mere at vide
Bromophenol Blue, Pure, Indicator Grade, Solid, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Bromophenol Blue, Pure, Indicator Grade, Solid
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 279°C |
| CAS | 115-39-9 |
| Molekylær formel | C19H10Br4O5S |
| MDL nummer | 5875 |
| Formel vægt | 669.96g/mol |
| Emballage | Glass Jar |
| Farve | Red to Violet |
| Mængde | 5 g |
| Fysisk form | Solid |