Få mere at vide
Bromophenol Blue, Pure, 0.2%, Solution In Methylated Spirits, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterSpezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 63.9°C |
| CAS | 115-39-9 |
| MDL nummer | 5875 |
| Emballage | Amber glass bottle |
| pH | 7 |
| Mængde | 500 ml |
| Fysisk form | Liquid |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bromophenol blue solution 0.2% in IMS
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?