Få mere at vide
Bromophenol Blue, ren, 0,1% i vand
Artikelnummer. 10187220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10187220 25 ml 25ml
11956831 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10187220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403150250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.96 DKK
    503.65 DKK / 25ml
    Spare 55.31 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue
CAS 115-39-9, 7732-18-5
Koncentration omkring 0,1 % (efter UV)
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1
Molekylær formel C19H10Br4O5S
Tæthed 1.0000g/mL
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
Mængde 25 ml
InChI nøgle UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Formel vægt 669.96
Grad Ren