Få mere at vide
Bromophenol Blue, indikator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Artikelnummer. 15613840
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15613840 5 g 5g
15603840 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15613840 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 327125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Indikator, Reag. Ph. Eur.
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-39-9
Molekylær formel C19H10Br4O5S
Molekylvægt (g/mol) 669.96
MDL nummer MFCD00005875
InChI nøgle UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue
Smeltepunkt 204 °C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Emballage Glasflaske
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 61698
Farve Rød
pH 2.8 til 4.4
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 669,96 g/mol