Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue, ren, indikator
Artikelnummer. 10551591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10551591 25 g Glasflaske 25g
10564264 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10551591 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151340250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.13 DKK
    698.65 DKK / 25g
    Spare 77.48 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Bromophenol Blue, C19H10Br4O5S, CAS Nummer-115-39-9, 3', 3″, 5', 3',3,5″',5-Tetrabromophenolsulfonephthalein″, BPB, 25g, 19, I, 649, CHEBI:59424, Orange-Pink til Rød, 669,96, Ren, UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N, Autentisk | Autentisk | CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-39-9
Molekylær formel C19H10Br4O5S
Molekylvægt (g/mol) 669.96
MDL nummer MFCD00005875
InChI nøgle UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue
Smeltepunkt 279,0 °C
Navn note Indikator
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 1100 min. (592 nm, i buffer)
Visuel overgangsinterval fra pH 3,0 (gul) til pH 4,6 (blå)
Beilstein 19, I, 649
Merck Index 15, 1454
Farve Orange/Pink til Rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,4g/100 ml
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 669.96
Grad Ren