Få mere at vide
Bromphenol blå indikator 0,04 % opløsning, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
- Til manuelle titreringer; indikatortitrant eller analyt ændrer farve, og denne farveændring er langt den vigtigste metode til slutpunktsdetektion.
- Denne indikatorløsning af høj kvalitet letter slutpunktsdetektion på en klar og utvetydig måde og er en forudsætning for nøjagtig manuel titrimetri.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.0004 |
| Emballage | HDPE flaske GL45 |
| Mængde | 500 ml |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- bromophenol blue 0.04% indicator
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol