Få mere at vide
Bromophenol Blue (Free Acid), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10679733
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10679733 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10679733 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP11525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Glass Bottle; 25g
Bromophenol Blue is commonly used as a tracking dye in electrophoresis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue
Smeltepunkt 279°C
Navn note Free Acid
CAS 115-39-9
Ekstinktionskoefficient 1000g(-1) cm(-1) min.
Molekylær formel C19H10Br4O5S
Merck Index 15, 1454
Opløselighedsinformation Solubility in water: Soluble
Identifikation Pass Test
InChI nøgle UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
IUPAC navn 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Lambda Max 589 to 593nm
Formel vægt 669.96
Tab ved tørring 5% max.
Emballage Glass Bottle
Damptryk Vapor Pressure: Negligible
Farve Violet
Mængde 25 g
Fysisk form Solid