Få mere at vide
Bromophenol Blue, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072889 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10243420
Brand: Fisher Chemical B/P620/44
Tekniske data
Smeltepunkt 279°C
CAS 115-39-9
Molekylær formel C19H10Br4O5S
MDL nummer 5875
Formel vægt 669.96g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Red to Violet
Mængde 5 g
Fysisk form Solid