Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromphenol blå, ACS
Beskrivelse
Bromphenolblåt bruges som sporingsfarve ved elektroforese, som farvemarkør ved gelelektroforese og polyacrylamidgelelektroforese. Som en biologisk farvning spiller den en vigtig rolle at farve proteiner og nukleinsyrer. Det virker en mellemliggende og en syre-base-indikator i pH-området 3,0 til 4,6.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromophenol Blue |
| Smeltepunkt | 270 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 61698 |
| Merck Index | 141444 |
| Opløselighedsinformation | Frit opløselig i NaOH; Opløselig i natriumhydroxid, alkohol, benzen og eddikesyre; Let opløselig i vand. |
| Mængde | 1 g |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Formel vægt | 669.98 |
| Grad | ACS |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.