Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromphenol blå, ACS
Artikelnummer. 11342888
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342888 25 g 25g
11362888 1 g 1g
11352888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342888 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 032641.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Bromphenolblåt bruges som sporingsfarve ved elektroforese, som farvemarkør ved gelelektroforese og polyacrylamidgelelektroforese. Som en biologisk farvning spiller den en vigtig rolle at farve proteiner og nukleinsyrer. Det virker en mellemliggende og en syre-base-indikator i pH-området 3,0 til 4,6.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-39-9
Molekylær formel C19H10Br4O5S
Molekylvægt (g/mol) 669.96
MDL nummer MFCD00005875
InChI nøgle UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,lambda {6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue
Smeltepunkt 270°C (decomposition)
Beilstein 61698
Merck Index 141444
Opløselighedsinformation Freely soluble in NaOH; Soluble in sodium hydroxide,alcohol,benzene,and acetic acid; Slightly soluble in water.
Formel vægt 669.98
Grad ACS
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk