Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromphenol blå
Artikelnummer. 11488387
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488387 10 g 10g
11498387 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488387 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18469.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.01 DKK
    315.65 DKK / 10g
    Spare 34.36 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669,96 g/mol
Det bruges som et elektroforesesporingsfarvestof og finder også dets anvendelse som et industrielt farvestof, en laboratoriesyre-base-indikator og en biologisk farvning til at detektere proteiner og nukleinsyrer (absorbans ved 610 nm), især ved farvning af levende væv. I gelelektroforese kan det bruges som en farvemarkør og som en biologisk farve kan det bruges til at farve proteiner og nukleinsyrer. Bromphenolblåt er et mellemprodukt og bruges som en syrebaseret indikator i pH-området 3-4,6, hvor farven skifter fra gul til blå.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et elektroforesesporingsfarvestof og finder også dets anvendelser som et industrielt farvestof, en laboratoriesyre-base-indikator og en biologisk farvning til påvisning af proteiner og nukleinsyrer (absorbans ved 610 nm), især ved farvning af levende væv. I gelelektroforese kan det bruges som en farvemarkør og som en biologisk farve kan det bruges til at farve proteiner og nukleinsyrer. Bromphenolblåt er et mellemprodukt og bruges som en syrebaseret indikator i pH-området 3-4,6, hvor farven skifter fra gul til blå.
Opløselighed
Frit opløselig i NaOH. Mere opløselig i methyl- og ethylalkoholer, benzen og i eddikesyre. Lidt opløseligt i vand (0,4g/100g) ved 20 °C. Opløselig i methanol (10 mg/ml).
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 3,0 (gul) til pH 4,6 (blå)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-39-9
Molekylær formel C19H10Br4O5S
Molekylvægt (g/mol) 669.96
MDL nummer MFCD00005875
InChI nøgle UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromphenol Blue
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue
Smeltepunkt ∼270 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Beilstein 61698
Merck Index 14,1444
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i NaOH. Mere opløseligt i methyl- og ethylalkoholer, benzen og i eddikesyre. Let opløselig i vand (0,4g/100g) ved 20 °C. Opløselig i methanol (10 mg/ml.).
Mængde 10 g
Formel vægt 669.98