Få mere at vide
Melford Bromphenol blå
Artikelnummer. 30018082
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30018082 25 g
1 options
Artikelnummer. 30018082 Leverandør Melford Leverandørnr. B4016025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stofnavn: 3',3',5',5'-Tetrabrom-phenolsulfonephtalein
  • CAS-nummer: 115-39-9
  • Molekylformel: C 19 H 10 Br 4 O 5 S
  • Molekylvægt : 669,9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue
CAS 115-39-9
Molekylær formel C19H10Br4O5S
Mængde 25 g