Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenol blå
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
5g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bromophenol Blue |
| Smeltepunkt | 279.0°C |
| Navn note | Pure |
| Klarhed | Passes Test |
| Beilstein | 19, I, 649 |
| Merck Index | 15, 1454 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 669.96 |
| Grad | ACS-reagens |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |