Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromphenol blå
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromophenol Blue |
| Smeltepunkt | 279.0°C |
| Navn note | Pure |
| Klarhed | Passes Test |
| Beilstein | 19, I, 649 |
| Merck Index | 15, 1454 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 669.96 |
| Grad | ACS-reagens |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |