Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue, ACS-reagens
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromophenol Blue |
| Smeltepunkt | 279,0 °C |
| Navn note | Pure |
| Klarhed | Bestå test |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Visuel overgangsinterval | fra pH 3,0 (gul) til pH 4,6 (blå) |
| Beilstein | 19, I, 649 |
| Merck Index | 15, 1454 |
| Farve | Orange/Pink til Rød eller Lilla |
| Vis mere |