Få mere at vide
Bromphenol Blue 1 g/L i vandindikatoropløsning, Chem Lab
Artikelnummer. 11953323
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11953323 250 ml 250ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11953323 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL06.0201.0250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Farve Blå
CAS 34725-61-6
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 0 °C
Koncentration 1 g/L
Tæthed 1 g/mL
Molekylvægt (g/mol) 691.95
Emballage Polyethylen
pH 3 to 4.6
Mængde 250 ml
Fysisk form Væske