missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromoperidol Decanoate, TRC

Artikelnummer. 30348738
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
15 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348738 15 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348738 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68613015MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromperidol decanoate
CAS 75067-66-2
Molekylær formel C31 H41 Br F N O3
Mængde 15 mg
Synonym 4-(4-Bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl Decanoic acid, Bromperidol Decanoate, 4-(4-Bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl decanoate, R 46541
InChI formel InChI=1S/C31H41BrFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Br)cc3
IUPAC navn [4-(4-bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl] decanoate
Molekylvægt (g/mol) 574.56
Formel vægt 573.2254
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.