Få mere at vide
Bromopentafluorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30340215
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30340215 10 g
1 options
Artikelnummer. 30340215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68877510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromopentafluorobenzene
CAS 344-04-7
Molekylær formel C6 Br F5
Mængde 10 g
Synonym Bromopentafluorobenzene, Benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro- (ACI), 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (ACI), Benzene, bromopentafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-bromobenzene, Bromopentafluorobenzene, Bromoperfluorobenzene, NSC 21630, Pentafluorobromobenzene, Pentafluorophenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6BrF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
SMIL Fc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
IUPAC navn 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 246.96
Formel vægt 245.9104