missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromopentacarbonylrhenium(I), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromopentacarbonylrhenium(I) |
| CAS | 14220-21-4 |
| Molekylær formel | C5BrO5Re |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Bromopentacarbonylrhenium, Bromopentacarbonylrhenium(I) |
| InChI formel | InChI=1S/5CO.BrH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1 |
| SMIL | [Re]Br.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| IUPAC navn | bromorhenium;carbon monoxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.16 |
| Formel vægt | 405.85 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?