Få mere at vide
Brompentacarbonylrhenium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491777
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491777 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15491777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042097.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14220-21-4 | C5BrO5Re | 406.161 g/mol
Dette bruges til at studereπ -elektrondeficiente komplekser mellem tricarbonylhalorhenium- og diimin-ligander og også til at fremstille [3]-ferrocenophan-komplekser. Udgangsmaterialet til rhenium-polypyridin-komplekser, der har potentielle anvendelser i katalyse og solenergiomdannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromopentacarbonylrhenium(I)
Smeltepunkt ∽90°C (Sublimation)
CAS 14220-21-4
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Molekylær formel C5BrO5Re
Lineær formel Re(CO)5Br
MDL nummer MFCD00013295
FN nummer UN3466
Synonym bromopentacarbonylrhenium, bromopentacarbonylrhenium i, bromorhenium; carbon monoxide, pentacarbonylbromorhenium, rebr co 5, bromopentacar-bonylrhenium, pentacarbonylrhenium bromide, rhenium i pentacarbonyl bromide, rhenium,bromopentacarbonyl-, oc-6-22-9ci
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle NWJBOTGGBYFKEJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Br[Re]
IUPAC navn bromorhenium;kulilte
Molekylvægt (g/mol) 406.161
PubChem CID 6096983
Formel vægt 406.16
Procent renhed 98%
Følsomhed Air & Moisture Sensitive