Få mere at vide
Bromopentacarbonylmanganese(I), 98%
Artikelnummer. 11333728
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333728 5 g 5g
11323728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039310.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14516-54-2 | C5BrMnO5- | 274.892 g/mol
Bromopentacarbonylmanganese(I) is used in the formation of (eta6-arene)tricarbonylmanganese(I) by reacting with arene (arene= hexamethyl benzene, 1,2,4,5-tetramethyl benzene, mesitylene, p-xylene and toluene) in the presence silver salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14516-54-2
Molekylær formel C5BrMnO5-
Molekylvægt (g/mol) 274.892
MDL nummer MFCD00049806
InChI nøgle LOCZKKJCQVRJPQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromopentacarbonylmanganese i
PubChem CID 10978692
IUPAC navn carbon monoxide;manganese;bromide
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mn].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromopentacarbonylmanganese(I)
Farve Orange
Lineær formel Mn(CO)5Br
Mængde 5 g
FN nummer UN3466
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 274.89
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline