Få mere at vide
Bromonitromethan, TRC
Artikelnummer. 30179994
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30179994 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68620525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-70-2
Molekylær formel C H2 Br N O2
Molekylvægt (g/mol) 139.94
Synonym Bromonitromethane, Nitrobromomethane, α-Bromonitromethane;
IUPAC navn bromo(nitro)metan
SMIL [O-][N+](=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromonitromethane
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
Formel vægt 138.9269