Få mere at vide
bromonitromethan, 90%, Tech ., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10165700 10 g Glasflaske 10g
10341094 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10165700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307050100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 563-70-2 | Molekylær formel: CH2BrNO2 | Molekylvægt: 139,94 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-70-2
Molekylær formel CH2BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.94
MDL nummer MFCD00007401
InChI nøgle DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, bromonitro, bromo nitro methane, nitrobromomethane, unii-eg63p9eur0, eg63p9eur0, ccris 9456, bromo-nitromethane, 1-bromonitromethane, methane,bromonitro, monobromonitromethane
PubChem CID 68423
IUPAC navn brom(nitro)methan
SMIL C([N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromonitromethane
Navn note tech., 90%
Farve Gul
Tæthed 2.0700g/mL
Kogepunkt 146 °C til 148 °C (750,0 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2NO2
Brydningsindeks 1,4850 til 1,495
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 2.07
Formel vægt 139.94
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske