Få mere at vide
(Bromomethyl)triphenylphosphoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30329906
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30329906 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30329906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB697900100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
CAS 1034-49-7
Molekylær formel C19H17Br2P
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn bromomethyl(triphenyl)fosfanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 436.12
Formel vægt 433.9435