Få mere at vide
Bromomethyl Methyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromomethyl Methyl Ether |
| CAS | 13057-17-5 |
| Molekylær formel | C2H5BrO |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Bromomethoxymethane, 1-Bromomethyl Methyl Ether, Methoxymethyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5BrO/c1-4-2-3/h2H2,1H3 |
| SMIL | COCBr |
| IUPAC navn | bromo(methoxy)methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.96 |