Få mere at vide
(Bromomethyl-d2)cyclopropane-1-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Bromo-dideuteriomethyl)-1-deuteriocyclopropane |
| CAS | 1219799-17-3 |
| Molekylær formel | C4 2H3 H4 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-(Bromo-dideuteriomethyl)-1-deuteriocyclopropane, (Bromomethyl-d2)cyclopropane-1-d1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2/i3D2,4 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C1([2 H])CC1 |
| IUPAC navn | 1-[bromo(dideuterio)methyl]-1-deuteriocyclopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.02 |
| Formel vægt | 136.9919 g/mol |
| Vis mere |