Få mere at vide
(Bromomethyl)cyclopropane, 97%
Beskrivelse
(Brommethyl)cyclopropan anvendes til syntese af 1,4-diener ved jernkatalyseret krydskobling med alkenyl Grignard-reagenser. Det er blevet brugt som en syntetisk byggesten til introduktionen af cyclopropylmethylgruppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(Brommethyl)cyclopropan anvendes til syntese af 1,4-diener ved jernkatalyseret krydskobling med alkenyl Grignard-reagenser. Det er blevet brugt som en syntetisk byggesten til introduktionen af cyclopropylmethylgruppen.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Bromomethyl)cyclopropane |
| Tæthed | 1.41 |
| Kogepunkt | 111°C to 112°C |
| Flammepunkt | 41°C (105°F) |
| Brydningsindeks | 1.477 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 605296 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible in water. |
| IUPAC navn | (brommethyl)cyclopropan |
| Vis mere |