Få mere at vide
(Bromomethyl)cyclopropane, 97%
Artikelnummer. 11394464
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394464 1 g 1g
11304474 5 g 5g
11314474 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394464 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01122.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7051-34-5 | C4H7Br | 135.00 g/mol
(Brommethyl)cyclopropan anvendes til syntese af 1,4-diener ved jernkatalyseret krydskobling med alkenyl Grignard-reagenser. Det er blevet brugt som en syntetisk byggesten til introduktionen af cyclopropylmethylgruppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Brommethyl)cyclopropan anvendes til syntese af 1,4-diener ved jernkatalyseret krydskobling med alkenyl Grignard-reagenser. Det er blevet brugt som en syntetisk byggesten til introduktionen af cyclopropylmethylgruppen.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7051-34-5
Molekylær formel C4H7Br
Molekylvægt (g/mol) 135.00
MDL nummer MFCD00001306
InChI nøgle AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
SMIL BrCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Bromomethyl)cyclopropane
Tæthed 1.41
Kogepunkt 111°C to 112°C
Flammepunkt 41°C (105°F)
Brydningsindeks 1.477
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 605296
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
IUPAC navn (brommethyl)cyclopropan
Formel vægt 135
Procent renhed 97%