Få mere at vide
(Bromomethyl)cyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30333077
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30333077 5 g
1 options
Artikelnummer. 30333077 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6879405G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Bromomethyl)cyclohexane
CAS 2550-36-9
Molekylær formel C7 H13 Br
Mængde 5 g
Synonym (Bromomethyl)cyclohexane, 1-(Bromomethyl)cyclohexane, Bromocyclohexylmethane, Cyclohexylmethyl bromide
InChI formel InChI=1S/C7H13Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
SMIL BrCC1CCCCC1
IUPAC navn bromomethylcyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 177.082
Formel vægt 176.02