Få mere at vide
(Bromomethyl)cyclohexan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Bromomethyl)cyclohexane |
| CAS | 2550-36-9 |
| Molekylær formel | C7 H13 Br |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (Bromomethyl)cyclohexane, 1-(Bromomethyl)cyclohexane, Bromocyclohexylmethane, Cyclohexylmethyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2 |
| SMIL | BrCC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | bromomethylcyclohexan |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.082 |
| Formel vægt | 176.02 |