Få mere at vide
(Bromomethyl)cyclohexane, 98%
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
(Brommethyl)cyclohexan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Brommethyl)cyclohexan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
(Brommethyl)cyclohexan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Bromomethyl)cyclohexane |
| Tæthed | 1.269 |
| Kogepunkt | 99°C to 100°C (40 mmHg) |
| Flammepunkt | 68°C (154°F) |
| Brydningsindeks | 1.4935 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 635738 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 177.09 |
| Procent renhed | 98% |