Få mere at vide
(Bromomethyl)cyclohexan, 98%
Artikelnummer. 11327726
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327726 25 g 25g
11317726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11343.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 2550-36-9 | C7H13Br | 177,09 g/mol
(Brommethyl)cyclohexan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Brommethyl)cyclohexan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-36-9
Molekylær formel C7H13Br
Molekylvægt (g/mol) 177.09
MDL nummer MFCD00001509
InChI nøgle UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
PubChem CID 137636
IUPAC navn brommethylcyclohexan
SMIL BrCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Bromomethyl)cyclohexane
Tæthed 1.269
Kogepunkt 99°C to 100°C (40 mmHg)
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.4935
Mængde 25 g
Beilstein 635738
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 177.09
Procent renhed 98%