Få mere at vide
(Bromomethyl)cyclobutane, 99%
Artikelnummer. 10223052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10223052 5 mL Glasflaske 5ml
10384642 25 mL Glasflaske 25ml
10544464 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10223052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367640050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17247-58-4 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17247-58-4
Molekylær formel C5H9Br
Molekylvægt (g/mol) 149.03
MDL nummer MFCD00040960
InChI nøgle FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan
PubChem CID 2734658
IUPAC navn brommethylcyclobutan
SMIL C1CC(C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Bromomethyl)cyclobutane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.3390g/mL
Kogepunkt 145.0°C to 148.0°C
Flammepunkt 27°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C4H7CH2Br
Brydningsindeks 1.4790 to 1.4830
Mængde 5 mL
Beilstein 05, 22
Specifik vægtfylde 1.339
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Formel vægt 149.03
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Bromomethyl)cyclobutane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.