Få mere at vide
Bromomethyl acetate, 95%
Artikelnummer. 15403298
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403298 5 g 5g
15413298 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56755.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 590-97-6 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Brommethylacetat er involveret i fremstillingen af optisk aktive cyclohexen-antisepsismidler. Det fungerer som reagens i samarium diiodid-medieret omdannelse af ketoner og aldehyder til 1,2-diacetater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromomethylacetat er involveret i fremstillingen af optisk aktive cyclohexen-antisepsismidler. Det fungerer som reagens i samarium diiodid-medieret omdannelse af ketoner og aldehyder til 1,2-diacetater.
Opløselighed Blandbar med chloroform
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugtfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-97-6
Molekylær formel C3H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 152.98
MDL nummer MFCD00000170
InChI nøgle NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate
PubChem CID 68536
IUPAC navn brommethylacetat
SMIL CC(=O)OCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromomethyl acetate
Tæthed 1.56
Kogepunkt 130°C to 133°C
Flammepunkt 57°C (135°F)
Lineær formel CH3CO2CH2Br
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform.
Formel vægt 152.98
Procent renhed 95%