Få mere at vide
Bromomethyl acetate, 95%
Artikelnummer. 10663015 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10663015 10 g Glasflaske 10g
10205054 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10663015 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399180100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 590-97-6 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-97-6
Molekylær formel C3H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 152.98
MDL nummer MFCD00000170
InChI nøgle NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate
PubChem CID 68536
IUPAC navn brommethylacetat
SMIL CC(=O)OCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromomethyl acetate
Farve Hvid til beige
Tæthed 1.5600g/mL
Kogepunkt 130.0°C to 133.0°C (750.0 mmHg)
Flammepunkt 57°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2CH2Br
Brydningsindeks 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589nm)
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.56
Formel vægt 152.97
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromomethyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.