Få mere at vide
Bromomethyl Acetate (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromomethyl Acetate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5BrO2/c1-3(5)6-2-4/h2H2,1H3 |
| Formel vægt | 151.9473 |