Få mere at vide
Bromomalonaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromomalonaldehyde |
| CAS | 2065-75-0 |
| Molekylær formel | C3 H3 Br O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H |
| SMIL | BrC(C=O)C=O |
| IUPAC navn | 2-bromopropandial |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.96 |
| Formel vægt | 149.9316 |