Få mere at vide
Bromomaleisk anhydrid, 97%
Artikelnummer. 10693995 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10693995 10 g Glasflaske 10g
10122834 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10693995 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147450100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 5926-51-2 | C4HBrO3 | 176,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5926-51-2
Molekylær formel C4HBrO3
Molekylvægt (g/mol) 176.95
MDL nummer MFCD00005519
InChI nøgle YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomaleic anhydride, 2,5-furandione, 3-bromo, 3-bromo-2,5-furandione, bromomaleicanhydride, monobromomaleic anhydride, 3-bromo-2,5-furanedione, 2,5-furandione,3-bromo, 2-bromomaleic acid anhydride, 3-bromo-2,5-furandione #
PubChem CID 80027
IUPAC navn 3-bromfuran-2,5-dion
SMIL BrC1=CC(=O)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromomaleic anhydride
Tæthed 1.9050g/mL
Kogepunkt 215,0 °C
Flammepunkt 113 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.54
Mængde 10 g
Beilstein 17, 435
Specifik vægtfylde 1.905
Formel vægt 176.95
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromomaleic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.