Få mere at vide
Bromoiodoacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoiodoacetic Acid |
| CAS | 71815-43-5 |
| Molekylær formel | C2 H2 Br I O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2-iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, bromoiodo- (9CI), Bromoiodoacetic acid, Bromo-Iodo-Acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2BrIO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| SMIL | OC(=O)C(Br)I |
| IUPAC navn | 2-bromo-2-iodoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.845 |
| Formel vægt | 263.828 |