Få mere at vide
Bromohydroquinone, 94%, pract., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10569272 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10569272 10 g Glass bottle 10g
10239450 1 g Glasflaske 1g
10370194 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10569272 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403040100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-69-7
MDL nummer MFCD00041747
InChI nøgle REFDOIWRJDGBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromohydroquinone, 2-bromohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-bromo, 2-bromoquinol, 2-bromo-1,4-benzenediol, hydroquinone, bromo, bromoquinol, 4-hydroxy bromophenol, 2-bromo-benzene-1,4-diol
PubChem CID 68502
IUPAC navn 2-bromobenzene-1,4-diol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromohydroquinone
Smeltepunkt 104°C to 110°C
Farve Beige to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H5BrO2
Mængde 10 g
Molekylvægt (g/mol) 189.01
Formel vægt 189.01
Procent renhed 94%
Grad Practical
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromohydroquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.