Få mere at vide
Bromoform, TRC
Artikelnummer. 30344547
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30344547 100 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30344547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB687335100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tribromomethane
CAS 75-25-2
Molekylær formel C H Br3
Mængde 100 mL
Synonym Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
InChI formel InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
SMIL BrC(Br)Br
IUPAC navn bromoform
Molekylvægt (g/mol) 252.73
Formel vægt 249.7628