Få mere at vide
Bromoform, TRC
Artikelnummer. 30333478
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30333478 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30333478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB687335250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tribromomethane
CAS 75-25-2
Molekylær formel C H Br3
Mængde 250 mL
Synonym Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
InChI formel InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
SMIL BrC(Br)Br
IUPAC navn bromoform
Molekylvægt (g/mol) 252.73
Formel vægt 249.7628