Få mere at vide
Bromoform, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15870561
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15870561 1 L
15860561 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15870561 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8187021000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Stabilized with ethanol for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-25-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 252.73
Tekniske data
Smeltepunkt 9.2°C
Tæthed 2.89 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 149.5°C/1013 mbar
MDL nummer MFCD00000128
Mængde 1 L
Synonym Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide, Bromoform