Få mere at vide
Bromoform-d, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoform-d |
| CAS | 2909-52-6 |
| Molekylær formel | C D Br3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Methane-d, tribromo- (7 CI, 8 CI, 9 CI), Bromoform-d (6 CI), Bromoform-d1, Deuteriobromoform, Deuteriotribromomethane, Deuterobromoform, Deuterotribromomethane, Tribromodeuteriomethane, Tribromodeuteromethane, Tribromomethane-d, Bromoform-d1, Bromoform-D |
| InChI formel | InChI=1 S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1D |
| SMIL | [2 H]C(Br)(Br)Br |
| IUPAC navn | tribromo(deuterio)methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.7368 |
| Formel vægt | 250.7691 g/mol |
| Vis mere |