Få mere at vide
Bromoform, 99+%, stabiliseret
Artikelnummer. 10331274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10331274 100 mL Glasflaske 100ml
10743221 25 mL Glasflaske 25ml
10687094 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10331274 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 DKK
    1242.65 DKK / 100ml
    Spare 237.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-25-2 | CHBr 3 | 252,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-25-2 , 64-17-5
Molekylær formel CHBr3
Molekylvægt (g/mol) 252.73
InChI nøgle DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
IUPAC navn bromoform
SMIL C(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoform
Smeltepunkt 8 °C
Farve Hvid
Tæthed 2.8900g/mL
Kogepunkt 150 °C til 151 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (eksklusive stabilisator) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CHBr3
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 68
Fieser 12,74
Merck Index 15, 1430
Specifik vægtfylde 2.89
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Stabilisator 1,5 vægtprocent maks. ethanol
Formel vægt 252.73
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver