Få mere at vide
Bromoform, 96%, stabiliseret
Artikelnummer. 13468378 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13468378 5 L Plast tromle 5 L
10256110 250 mL Glasflaske 250ml
10377570 1 L Glasflaske 1 L
10573244 2.5 L Plast tromle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13468378 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158200050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 75-25-2 | CHBr 3 | 252,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-25-2 , 64-17-5
Molekylær formel CHBr3
Molekylvægt (g/mol) 252.73
MDL nummer MFCD00000128
InChI nøgle DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
IUPAC navn bromoform
SMIL C(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoform
Smeltepunkt 8,0 °C
Farve Farveløs til orange-gul
Tæthed 2.6300g/mL
Kogepunkt 150,0 °C til 151,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel CHBr3
Mængde 5 L
Beilstein 01,68
Fieser 12,74
Merck Index 15,143
Specifik vægtfylde 2.63
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, benzen, kloroform, ether, petroleumsether, acetone og olier
Stabilisator 3 til 4 vægtprocent ethanol
Formel vægt 252.73
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske