Få mere at vide
Bromoform, 96%, stabilized
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
5 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoform |
| Smeltepunkt | 8.0°C |
| Farve | Farveløs til orange-gul |
| Tæthed | 2.6300g/mL |
| Kogepunkt | 150.0°C to 151.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | CHBr3 |
| Mængde | 2.5 L |
| Vis mere |