Få mere at vide
Bromoform 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309754
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309754 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309754 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011104ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tribromomethane
CAS 75-25-2
Analyt- eller komponentnavne Tribromomethane
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C H Br3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
InChI formel InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
SMIL BrC(Br)Br
IUPAC navn bromoform
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 252.73
Mængde 1 ml
Formel vægt 249,7628 g/mol