Få mere at vide
Bromoethan, TRC
Artikelnummer. 30334884
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30334884 10 g
1 options
Artikelnummer. 30334884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68419510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoethane
CAS 74-96-4
Molekylær formel C2 H5 Br
Mængde 10 g
Synonym Bromoethane, 2-Bromoethane, Bromic ether, Ethyl bromide, F 160B1, Hydrobromic ether, Monobromoethane, NSC 8824
InChI formel InChI=1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
SMIL CCBr
IUPAC navn bromoethan
Molekylvægt (g/mol) 108.97
Formel vægt 107.9575